Przejdź do
91010
Glyceryl tributyrate
puriss., ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2COOCH2)2CHOCOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-451-5
Beilstein/REAXYS Number:
1714746
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C
functional group
ester
SMILES string
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI key
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Application
Glyceryl tributyrate can be used as:
  • A model compound to study transesterification in vegetable oil for the synthesis of biodiesel catalyzed by the metal-loaded MgAl oxides.
  • A reactant in the synthesis of methyl butanoate by transesterification with methanol using Li-promoted CaO catalysts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90240T862673105
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.435
refractive index
n20/D 1.431
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.434-1.436, n20/D 1.435 (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.)
bp
258-260 °C (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl tributyrate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
345.2 °F - closed cup
flash_point_c
174 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.
Metal-loaded MgAl oxides for transesterification of glyceryl tributyrate and palm oil
Tittabut T and Trakarnpruk W
Industrial & Engineering Chemistry Research, 47(7), 2176-2181 (2008)
Li?CaO catalysed tri-glyceride transesterification for biodiesel applications.
Watkins RS, et al.
Green Chemistry, 6(7), 335-340 (2004)
Peter J Richards et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 92(2), 439-446 (2009-11-21)
Epidural adhesion formation is believed to be a central governing factor in the prevalence of pain after spinal surgery and is regarded as being the primary instigator of neural tethering, leading to complications during revision surgery. In this study, we
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
Y000088704061833805466
PHR2071-100MG04061835234882
B4856-100G04061833433461
1051602-50MG04061833840504
B4856-500G04061833433478
B4856-5G04061833433485
91010-25ML04061833253649
91010-100ML04061836699895
Questions
  1. What concentration is it?
    1 answer
    1. Assuming a purity of 100 %, the concentration of this item is 3.4 M. The minimum purity specification for this product is 98.5 %. Molar concentrations may vary slightly from lot to lot.