Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 767,00 zł 575,25 zł |
Informacje o tej pozycji
575,25 zł
Cena katalogowa767,00 złZaoszczędź 25%vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434-1.438, n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
complies for IR spectroscopy
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% (GC) | description analytical standard | description technical grade, 80% | description analytical standard |
| assay ≥98.5% (GC) | assay ≥97% | assay 80% | assay ≥95% |
| density 1.007 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.007 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.007 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.973 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 156 °C/20 mmHg (lit.) | bp 156 °C/20 mmHg (lit.) | bp 156 °C/20 mmHg (lit.) | bp 172 °C/18 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.434-1.438, n20/D 1.435 (lit.) | refractive index n20/D 1.435 (lit.) | refractive index n20/D 1.435 (lit.) | refractive index n20/D 1.435 (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl azelate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?