Merck
171026
Sigma-Aldrich
Dimethyl azelate
technical grade, 80%
Synonim(y):
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
Beilstein:
1710125
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
80%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
tw
156 °C/20 mmHg (lit.)
mp
18 °C
gęstość
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)