Przejdź do
S5376
Methyl stearate
~99% (GC)
Synonim(y):
Methyl octadecanoate, Stearic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-990-4
Beilstein/REAXYS Number:
1786213
MDL number:
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99% (GC)
Quality Segment
form
powder
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl stearate or methyl octadecanoic acid is a saturated methyl ester and a representative key molecule of biodiesel fatty acid methyl esters (FAMEs) produced from vegetable oils. Methyl stearate occurs naturally in clove oil.
Application
Methyl stearate has been used as a reference standard
  • in gas chromatography (GC) to evaluate the absolute amount of methyl stearate among the fatty acid methyl esters of biodiesel
  • to evaluate the intramuscular fatty acid profile of fresh lamb meat in GC
  • to qualitatively analyse the transesterification reaction products by thin layer chromatography
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W504807M17702001437508
assay
~99% (GC)
assay
≥96%
assay
-
assay
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl stearate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?