Kluczowe dokumenty
245100
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
95%
Synonim(y):
Diketene acetone adduct
Wybierz wielkość
459,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
459,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460 (lit.)
bp
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ketal
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Klucz InChI
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?