Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 161,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł |
Informacje o tej pozycji
161,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
115 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ester, ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3
InChI key
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description Arxada quality, ≥97.0% (GC) | description technical, ≥90% (GC) | description AldrichCPR |
| assay 95% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥90% (GC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form - | form solid |
| bp 115 °C/14 mmHg (lit.) | bp 115 °C/14 mmHg (lit.) | bp 82-85 °C/12 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.452 (lit.) | refractive index n20/D 1.452 (lit.) | refractive index n20/D 1.425 | refractive index - |
| density 1.218 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.218 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.962 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 4-chloroacetoacetate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?