Przejdź do
185353
Phenyl isocyanate
≥98%
Synonim(y):
Isocyanatobenzene, PhNCO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
676,00 zł
574,60 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031801
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-137-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471391
Assay:
≥98%
Form:
liquid
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.4 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenyl isocyanate reacts with ethyl alcohol to yield ethyl α,γ-diphenylallophanate and trace of phenyl isocyanate dimer.
Application
Phenyl isocyanate was used to prepare chemically modified cellulose paper. It was used in the synthesis of functionalized graphene oxide nanoplatelets.
Phenyl isocyanate (PhNCO) can undergo addition reaction with primary nitroparaffins in the presence of a tertiary alkyl amine catalyst to form sym-disubstituted urea and furoxane. It can also react with cyclohexadienones to form vicinal diamine-containing heterocycle derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
78750291463
description
≥98%
description
derivatization grade (HPLC), LiChropur™, ≥99.0% (GC)
description
98%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
refractive index
n20/D 1.535 (lit.), n20/D 1.536
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
−30 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenyl isocyanate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?