Merck
691380
Sigma-Aldrich
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Arxada quality, ≥93.0% (GC)
Synonim(y):
TMD, Diketene acetone adduct
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
Beilstein:
2408
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥93.0% (GC)
Postać
liquid
jakość
Arxada quality
producent / nazwa handlowa
Arxada AG
zanieczyszczenia
≤0.10% diketene (GC)
≤0.4% dehydracetic acid (GC)
≤0.5% 4-methyl-3-penten-2-one (GC)
≤6.0% acetone (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460 (lit.)
tw
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Klucz InChI
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one is generally used as a reactant for the synthesis of acetoacetic esters from aliphatic as well as aromatic alcohols. It can also acetoacetylate amines and thiols.
Przestroga
products darkens with time
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and biological evaluation of some new 1, 4-dihydropyridines containing different ester substitute and diethyl carbamoyl group as anti-tubercular agents
Khoshneviszadeh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(4), 1579-1586 (2009)
Synthesis, study of 3D structures, and pharmacological activities of lipophilic nitroimidazolyl-1, 4-dihydropyridines as calcium channel antagonist
Miri R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(14), 4842-4849 (2006)
Acetoacetylation with 2, 2, 6-trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one: a convenient alternative to diketene.
Clemens RJ and Hyatt JA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2431-2435 (1985)