For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
P50803
Propargyl alcohol
99%
Synonim(y):
2-Propyn-1-ol
Wybierz wielkość
103,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
103,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
1.93 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
11.6 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
Klucz InChI
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can also be used to synthesize:
- A variety of regioselective furan-3-carboxamides by reacting with 3-oxo amides using Ag2CO3 as a promoter.[2]
- β-oxopropyl esters by reacting with carboxylic acids in the presence of (arene) (phosphine)ruthenium(II) complex as a catalyst.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?