Merck
203106
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Cobaltous nitrate, Cobaltous nitrate hexahydrate, Nitric acid, cobalt(II) salt
Wybierz wielkość
10 G
614,00 zł
50 G
2250,00 zł
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
614,00 zł
50 G
2250,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Co(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
55 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Klucz InChI
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Heksahydrat azotanu kobaltu(II) jest związkiem nieorganicznym rozpuszczalnym w wodzie. Jest stosowany jako prekursor do syntezy materiałów ceramicznych zawierających kobalt, takich jak ferryty kobaltowe i dwutlenek tytanu z domieszką kobaltu, które mają właściwości magnetyczne, elektryczne i fotokatalityczne. Ponadto, ze względu na aktywność redoks, znajduje zastosowanie w aplikacjach elektrochemicznych, takich jak katody akumulatorów litowo-jonowych i katalizatory ogniw paliwowych.
Zastosowanie
Heksahydrat azotanu kobaltu(II) może być:
  • Stosowany jako prekursor do syntezy nano-Co3O4 metodą bezpośredniego rozkładu termicznego do zastosowań w elektrochemicznym utlenianiu wody
  • Stosowany jako prekursor do syntezy monokrystalicznych proszków Co3O4 o kontrolowanej morfologii do zastosowań w akumulatorach litowo-jonowych. nanomateriały zawierające kobalt, takie jak nano-Co3O4, o kontrolowanym rozmiarze, kształcie i morfologii metodą zol-żel.
  • Jako istotny prekursor do generowania bogatych w nikiel materiałów katodowych (NMC, NCA) do akumulatorów litowo-jonowych przy użyciu procesu współstrącania ze względu na jego prostotę, łatwość skalowania i zdolność do wytwarzania jednorodnej struktury w skali cząstek.
Heksahydrat azotanu kobaltu(II) może być stosowany jako:
  • Materiał wyjściowy w przygotowaniu nanomateriałów na bazie Co i kompleksów Co.
  • Katalizator do syntezy pochodnych 5-karboksyanilido-dihydropirymidynonu w trójskładnikowej reakcji kondensacji.
  • Domieszka do przygotowania ceramiki LaCr1-xCoxO3 w roztworze stałym do zastosowań wysokotemperaturowych.
Cechy i korzyści
  • Wysoka czystość z analizą metali śladowych (=< 15 ppm) dla 32 pierwiastków, nadaje się do baterii.
  • Wysoka rozpuszczalność w wodzie, idealna do syntezy kompozytów do różnych zastosowań.
  • Niski poziom ppm jonów metali, w tym Al, K, Na, Mg, Cu, Co itp.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yonghoon Hong et al.
Scientific reports, 8(1), 7469-7469 (2018-05-12)
We have developed a highly stable and magnetically recyclable yolk-shell nanocatalyst for catalytic reduction of nitroaromatics. This nanocatalyst is composed of a ~13 nm Au nanoparticle encapsulated in a hollow mesoporous carbon (hmC) shell with a diameter of ~120 nm and a
Matthew W Kanan et al.
Science (New York, N.Y.), 321(5892), 1072-1075 (2008-08-02)
The utilization of solar energy on a large scale requires its storage. In natural photosynthesis, energy from sunlight is used to rearrange the bonds of water to oxygen and hydrogen equivalents. The realization of artificial systems that perform "water splitting"
Jianchang Yang et al.
Journal of experimental botany, 57(1), 149-160 (2005-12-07)
The purpose of this study was to test the hypothesis that the interaction between abscisic acid (ABA) and ethylene may be involved in mediating the post-anthesis development of spikelets in rice (Oryza sativa L.). Two rice genotypes were field-grown, and
William Buchmann et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 42(4), 517-526 (2007-02-27)
The electronebulization of a cobalt(II)/cysteine(Cys) mixture in water/methanol (50/50) produced mainly cobalt-cationized species. Three main groups of the Co-cationized species can be distinguished in the ESI-MS spectrum: (1) the cobalt complexes including the cysteine amino acid only (they can be
N G Al-Tawil et al.
Acta dermato-venereologica, 64(3), 203-208 (1984-01-01)
Peripheral blood lymphocytes from 45 patients with a positive patch test to cobalt chloride (CoCl2) and 37 controls were stimulated with various concentrations of CoCl2 and/or cobalt sulphate (CoSO4) or cobalt nitrate (Co(NO3)2) or cobalt acetate [CH3COO)2Co) for various days
Produkty
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Zobacz wszystko
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf