Merck
243493
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate
Synonim(y):
Zirconyl nitrate hydrate
Wybierz wielkość
5 G
250,00 zł
100 G
515,00 zł
500 G
1940,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
250,00 zł
100 G
515,00 zł
500 G
1940,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO(NO3)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.23 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder and chunks
Poziom jakości
skład
Degree of hydration, ~6
kolor
white
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
Klucz InChI
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wodzian tlenoazotanu cyrkonu(IV) to krystaliczny związek cyrkonu, który wykazuje wysoką rozpuszczalność w wodzie. Zazwyczaj składa się z mieszaniny tlenku i lekko wodorotlenkowej formy.
Zastosowanie
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate is used to prepare CeO2-ZrO2 mixed oxide catalyst supports.[1] It may be used as zirconium precursor in the preparation of;
  • Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films,[2]
  • silica- and alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia (Ce0.5Zr0.5O2).[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sol-Gel Preparation of Pb (Zr0. 50Ti0. 50) O3 Ferroelectric Thin Films Using Zirconium Oxynitrate as the Zirconium Source
Zeng J, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 82(2), 461-464 (1999)
Influence of active metal loading and oxygen mobility on coke-free dry reforming of Ni-Co bimetallic catalysts
Djinovic P, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 125, 259-270 (2012)
Flame-made nanocrystalline ceria/zirconia doped with alumina or silica: structural properties and enhanced oxygen exchange capacity
Schulz H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(12), 2979-2984 (2003)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?