Merck
237973
Sigma-Aldrich
Aluminum nitrate nonahydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
Aluminium nitrate
Wybierz wielkość
100 G
125,00 zł
500 G
424,00 zł
2.5 KG
1810,00 zł
125,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
125,00 zł
500 G
424,00 zł
2.5 KG
1810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Al(NO3)3 · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
125,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
2.5-3.5 (25 °C, 50 g/L)
mp
73 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: 0.005%
Fe: ≤0.002%
K: 0.002%
Mg: 0.001%
Na: 0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Klucz InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aluminum nitrate nonahydrate is an aluminum salt that can be prepared by dissolving aluminum or aluminum hydroxide in dilute nitric acid. It is used in the preparation of insulating papers, transformer core laminates, and cathode-ray tube heating elements.
Zastosowanie
Aluminum nitrate nonahydrate can be used as a catalyst to synthesize:
  • β-Amino carbonyl compounds via one-pot Mannich reaction.
  • Bis(indolyl)methanes via electrophilic substitution reaction of indoles with aromatic aldehydes.
  • 3,4-Dihydropyrimidinones via solvent-free Biginelli reaction.
Cechy i korzyści
  • Easily recoverable through simple phase separation
  • Reusable without a distinct loss of catalytic activity
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mechanism of thermal decomposition and ?-pyrolysis of aluminum nitrate nonahydrate [Al (NO3)3? 9H2O].
El-Shereafy E, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 237(1-2), 183-186 (1998)
Okada et al.
Journal of colloid and interface science, 219(1), 195-200 (1999-10-21)
Amorphous aluminosilicate xerogels with various chemical compositions were prepared by coprecipitation, and their surface acidity and hydrophilicity were investigated by NH(3) gas temperature programed desorption (TPD), water vapor adsorption-desorption isotherms, and (27)Al magic angle spinning nuclear magnetic resonance (MAS NMR).
Preparation of mullite fibers from aluminum isopropoxide-aluminum nitrate-tetraethylorthosilicate solutions by sol-gel method.
Song KC.
Materials Letters, 35(5), 290-296 (1998)
Effect of preparation conditions on the porous properties of coprecipitated Al2O3-SiO2 xerogels synthesized from aluminium nitrate nonahydrate and tetraethylorthosilicate.
Okada K, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 37(3), 355-364 (2000)
Macro-micro relationship in nanostructured functional
Composites
Zanotto A, et al.
Express Polymer Letters, 6(5), 410-416 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf