Przejdź do
A88255
p-Anisidine
99%
Synonim(y):
4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
195,00 zł
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
215,00 zł
250 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
321,00 zł
1 kg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471556
Assay:
99%
Form:
solid
195,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
autoignition temp.
959 °F
bp
240-243 °C (lit.)
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Application
p-Anisidine can undergo aerobic oxidation in the presence of gold catalysts to form aromatic azo compounds.
p-Anisidine can be used:
  • In the diastereoselective and enantioselective synthesis of CF3-substituted azoridines catalyzed by a chiral Bronsted acid.
  • To prepare 4-organoselenium-quinolines through multi-component Povarov reaction with ethyl glyoxylate and ethynyl(phenyl)selane, catalyzed by Yb(OTf)3.
  • As a starting material to synthesize 3-fluoro-6-methoxyquinoline in two steps.,
  • To prepare N-PMP protected α-aminopropargylphosphonates by reacting with terminal alkynes and diethyl formylphosphonate hydrate using silver(I) triflate as a catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A88182A88204P14815
description
99%
description
≥99%
description
97%
description
98%
assay
99%
assay
≥99%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
240-243 °C (lit.)
bp
225 °C (lit.)
bp
251 °C (lit.)
bp
250 °C (lit.)
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
56-59 °C (lit.)
mp
3-6 °C (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
mp
2-5 °C (lit.)
autoignition temp.
959 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Anisidine
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
251.6 °F - closed cup
flash_point_c
122 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
90-04-0
CAS No.
90-04-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?