Merck
00090
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde ammonia trimer
≥96.0% (NT)
Synonim(y):
Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15N3 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
Beilstein:
3910586
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
eCl@ss:
39021102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (NT)
Formularz
powder
mp
95-97 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.O.CC1NC(C)NC(C)N1
InChI
1S/C6H15N3.3H2O/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4;;;/h4-9H,1-3H3;3*1H2
Klucz InChI
VNJBGAOFYNEMRG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Acetaldehyde ammonia trimer is a reagent used in the synthesis of amines by hydrogenation and as a precursor to the production of ammonia. It can also be used as an organic building block in the synthesis of 1,2-dihydro-1,3-dimethyl-3H-naphth[1.2-e]-m-oxazine by condensing with 2-naphthol.
Inne uwagi
Structure
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A.T. Nielson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 38, 3288-3288 (1973)
Einar Wang Lund
Acta Chemica Scandinavica, 12, 1768-1776 (1958)
Thomas C Keane
Origins of life and evolution of the biosphere : the journal of the International Society for the Study of the Origin of Life, 47(3), 223-248 (2017-08-10)
Laboratory studies provide a fundamental understanding of photochemical processes in planetary atmospheres. Photochemical reactions taking place on giant planets like Jupiter and possibly comets and the interstellar medium are the subject of this research. Reaction pathways are proposed for the
Condensation of 2-naphthol with acetaldehyde ammonia.
Burke, William J and Reynolds, Richard J
Journal of the American Chemical Society, 76(5), 1291-1293 (1954)
pH effects in the acetaldehyde-ammonia reaction.
Moioli, Emanuele et al.
Reaction Chemistry & Engineering, 2(3), 382-389 (2017)