Merck
259942
Sigma-Aldrich
Methyl hexanoate
99%
Synonim(y):
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate
Wybierz wielkość
100 ML
245,00 zł
500 ML
520,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
245,00 zł
500 ML
520,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Beilstein:
1744683
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydrodeoxygenation of methyl hexanoate on commercial NiMo/γ-Al2O3 and CoMo/γ-Al2O3 hydro treatment catalysts in either oxide or sulphided form has been investigated[1]. The oxidation of methyl hexanoate in a jet-stirred reactor has been studied[2].
Zastosowanie
  • Effect of fat nature and aroma compound hydrophobicity on flavor release from complex food emulsions.: This study examines how the type of fat and the hydrophobic nature of aroma compounds, including methyl hexanoate, affect flavor release in food emulsions. The findings highlight the importance of molecular interactions in designing food products with optimized flavor profiles. (Relkin et al., 2004).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
99.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hydrodeoxygenation of methyl esters on sulphided NiMo/?-Al2O3 and CoMo/?-Al2O3 catalysts.
Senol OI, et al.
Catalysis Today, 100(3), 331-335 (2005)
Rebecca M Turner et al.
The Journal of biological chemistry, 289(46), 31837-31845 (2014-10-02)
Insect odorant receptors are heteromeric odorant-gated cation channels comprising a conventional odorant-sensitive tuning receptor (ORx) and a highly conserved co-receptor known as Orco. Orco is found only in insects, and very little is known about its structure and the mechanism
Experimental and kinetic modeling study of the oxidation of methyl hexanoate.
Dayma G al.
Energy and Fuels, 22(3), 1469-1479 (2008)
Suhyoung Bahk et al.
BMC biology, 14(1), 83-83 (2016-10-01)
Like most animals, insects rely on their olfactory systems for finding food and mates and in avoiding noxious chemicals and predators. Most insect olfactory neurons express an odorant-specific odorant receptor (OR) along with Orco, the olfactory co-receptor. Orco binds ORs
J C Knight et al.
Journal of the American Mosquito Control Association, 7(1), 37-41 (1991-03-01)
Evidence is reviewed for a dose-dependent reversal of response in mosquito oviposition, in which a compound that attracts or stimulates oviposition may repel or deter oviposition at a higher concentration. On the basis of a review of structure-activity relationships in