Merck
211176
Sigma-Aldrich
Selenous acid
98%
Synonim(y):
Selenious acid
Wybierz wielkość
10 G
204,00 zł
50 G
437,00 zł
250 G
1370,00 zł
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
204,00 zł
50 G
437,00 zł
250 G
1370,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2SeO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
mp
70  °C ((lit.))
70 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
gęstość
3.004  g/mL at 25 °C ((lit.))
3.004 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[Se](O)=O
O[Se](O)=O
InChI
1S/H2O3Se/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
1S/H2O3Se/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
Klucz InChI
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Selenous acid can be used as a reagent to synthesize:
  • α-Ketoacectals by reacting with acetophenones and triethylorthoformate in the presence of boron trifluoride etherate as a catalyst[1].
  • 4-Formyl-7-methylcoumarin using 4,7-dimethylcoumarin in the presence of xylene as a solvent[2].
  • Selenium substituted quinoxaline derivatives from 2,3-dichloro quionoxaline.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
One-pot synthesis of alpha-ketoacetals from aryl methyl ketones in the presence of selenous acid catalyzed by boron trifluoride etherate
Kharkongor I, et al.
Tetrahedron Letters, 56, 4359-4362 (2015)
The synthesis of novel coumarin dyes and the study of their photoreaction properties
Wang T, et al.
Dyes and Pigments, 75, 104-110 (2007)
D Seidel et al.
Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry. Zeitschrift fur klinische Chemie und klinische Biochemie, 16(7), 407-411 (1978-07-01)
A simple one-vial-method was developed for the quantitative determination of sphingomyelinase activity in human leukocytes and urine, using [14C-methyl] sphingomyelin. The measured activities of healthy control persons show a higher scatter in (n=50) urine (1.2 +/- 0.5 nmol/h . ml
Ropp RC et al.
Encyclopedia of the Alkaline Earth Compounds null
Y Kayanoki et al.
Journal of biochemistry, 119(4), 817-822 (1996-04-01)
Selenium-dependent glutathione peroxidase (GPx) plays a protective role in oxidative stress-induced apoptosis. In this study, we demonstrated that MDBK cells, a bovine renal epithelial cell line, exhibited internucleosomal DNA fragmentation characteristic of apoptotic cell death under selenium-deficient conditions with lower
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf