Kluczowe dokumenty
642511
Sigma-Aldrich
L-3,3′,5-Triiodothyronine free acid
≥97% (HPLC), solid, respiratory activity stimulator, Calbiochem®
Synonim(y):
T₃
Wybierz wielkość
10 MG
634,00 zł
634,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
634,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12I3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
650.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
634,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
L-3,3′,5-trijodotyronina, wolny kwas, wysoka czystość, Chromatographically purified.
Poziom jakości
opis
RTECS - AY6750000
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1c(c(cc(c1)CC([N+H3])C(=O)[O-])I)Oc2cc(c(cc2)O)I
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)
Klucz InChI
AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oczyszczony chromatograficznie.
Oczyszczony chromatograficznie. Stymuluje aktywność oddechową na poziomie mitochondriów.
Działania biochem./fizjol.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-70°C) w atmosferze gazu obojętnego w celu długotrwałego przechowywania lub przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne do 6 miesięcy w temperaturze -70°C lub do 2 tygodni w temperaturze 4°C.
Inne uwagi
Rodriguez, E.R., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.205, 1899.
Williams, G.R., et al. 1994. Endocrinology135, 2375.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3