Przejdź do
71950
Sodium selenite
anhydrous, ≥90.0% (RT)
Synonim(y):
Selenious acid disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2SeO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-267-9
MDL number:
Assay:
≥90.0% (RT)
Form:
powder
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90.0% (RT)
form
powder
loss
≤0.5% loss on drying, 200 °C
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium selenite is a common source of selenium in the synthesis of zinc selenide (ZnSe). It is used as a key precursor in the synthesis of bismuth selenide nanocomposites, nickel cobalt selenides, selenium nanobelts and t-selenium nanotubes.
Sodium selenite can be used:
  • In dehydrogenation of benzoins to benzils and, flavanones to flavones under thermal and microwave conditions.
  • As a catalyst along with cysteine or glutathione in the reductive debromination of vic-dibromides to alkenes.
  • To prepare bis(methylmercuric) selenide (BMS) by reacting with methylmercuric chloride and reduced glutathione or cysteine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9133O013671959
description
anhydrous, ≥90.0% (RT)
description
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
description
BioXtra
description
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥90.0% (RT)
assay
≥97.0%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
>350 °C (lit.)
mp
>350 °C (lit.)
mp
-
mp
884 °C (lit.)
loss
≤0.5% loss on drying, 200 °C
loss
-
loss
-
loss
≤0.2% loss on ignition, 900 °C
500g sodium selenite ACS grade
trace metal, ITS, SPIT, SPITE, SFM, enzyme cofactor, selenoproteins
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium selenite
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?