Przejdź do
229857
Selenous acid
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Selenious acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6370,00 zł
4777,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SeO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
231-974-7
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
solid
949,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
solid
mp
70 °C (dec.) (lit.)
density
3.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[Se](O)=O
InChI
1S/H2O3Se/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI key
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
General description
Selenous acid is a dibasic acid. It is the oxoacid of selenium and can be formed by adding selenium dioxide gas to water. Selenous acid shows analogy to sulfurous acid. As a crystalline solid, the molecules are arranged in a pyramid and in a solution it behaves as a diprotic acid.
Application
  • Selenic acid etching assisted vacancy engineering for designing highly active electrocatalysts toward the oxygen evolution reaction: Examination of the use of selenous acid in vacancy engineering for electrocatalysts (Zhang et al., 2021).
  • Europium (III) Catalysis for Reduction of Thionine Dye by Selenous Acid in Aqueous Sulfuric Acid Solutions: Study on the kinetics and mechanism of selenium(IV) reduction in aqueous sulfuric acid solutions (Fawzy, 2016).
Packaging
Packaged in High-Density Polyethylene (HDPE)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
481505913243339067
description
99.999% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
≥99.5% (HPLC), <=0.5% water
description
99.97% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.5% (HPLC), ≥99.5% anhydrous basis (HPLC)
assay
99.97% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
crystals
form
powder
form
powder or crystals
mp
70 °C (dec.) (lit.)
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
mp
130-135 °C (lit.), 137-140 °C (lit)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
density
3.004 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.151 g/cm3 at 25 °C
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.), 1.59 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.440 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Selenous acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)