Przejdź do
180629
Diphenyl diselenide
98%
Synonim(y):
Phenyl diselenide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5SeSeC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-780-2
Beilstein/REAXYS Number:
2047179
MDL number:
Assay:
98%
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
impurities
<2% diphenyl selenide
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES string
[Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Diphenyl Diselenide is an organo selenium compound that is an oxidized derivative of benzeneselenol. It is a source of phenylseleno radicals. it is reactive with a wide range of organic nucleophiles, electrophiles, and radicals.
Application
Diphenyl diselenide is used:In the synthesis of diaryl selenides bycross-coupling of aryl halides with diphenyl diselenide in presence of copperferrite nanoparticle catalyst.
Biochem/physiol Actions
Diphenyl diselenide inhibits δ-aminolevulinate dehydratase (δ-ALA-D) from brain, liver and kidney in vitro.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42944328502
description
98%
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
96%
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
59-61 °C (lit.)
mp
60-63 °C, 59-61 °C (lit.)
mp
-
impurities
<2% diphenyl selenide
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenyl diselenide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?