Merck
203173
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Dysprosium trichloride hexahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
DyCl3 · 6(H2O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: dysprosium
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
HFEOHRWLEGXZHW-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.