Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 345,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 717,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
345,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder, crystals or granules
reaction suitability
core: manganese
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
faint red to dark red/pink
solubility
soluble, clear (turbidity)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
greener alternative category
SMILES string
O.O.O.O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI key
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese(II) nitrate tetrahydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?