Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 315,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 766,00 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
98.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56.7 °C
solubility
940 g/L
density
2.05 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Co: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.01%, Mn: ≤0.002%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChI key
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Skuteczna adsorpcja węglowodorów aromatycznych i alifatycznych przez elektroprzędzione hydrofobowe kompozytowe maty filtracyjne z nanowłókien PTFE-NiO: Badanie to podkreśla zastosowanie heksahydratu azotanu niklu(II) w syntezie tlenku niklu (NiO), który jest włączony do politetrafluoroetylenu (PTFE) w celu utworzenia hydrofobowych kompozytowych mat z nanowłókien. Maty te wykazują doskonałe zdolności adsorpcyjne zarówno dla węglowodorów aromatycznych, jak i alifatycznych, oferując znaczący postęp w technologiach remediacji środowiska. Badania podkreślają potencjał heksahydratu azotanu niklu(II) w opracowywaniu materiałów, które mają kluczowe znaczenie dla kontroli zanieczyszczeń i zdrowia środowiskowego (Mazhar et al., 2023).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.002 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Co (kobalt): ≤ 0,005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0.001 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Mg (Magnez): ≤ 0,01 %
Mn (Mangan): ≤ 0,002 %
Na (Sód): ≤ 0.005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,05 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystals or chunks | form solid | form powder or crystals |
| assay 98.0-102.0% (complexometric) | assay ≥98.5% (KT) | assay 99.999% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis, 98.0-102.0% (EDTA, complexometric) |
| solubility 940 g/L | solubility - | solubility - | solubility water: soluble |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002% | anion traces chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤20 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodzian azotanu niklu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13478-00-7