Merck
72252
Sigma-Aldrich
Nickel(II) nitrate hexahydrate
puriss. p.a., ≥98.5% (KT)
Wybierz wielkość
50 G
694,00 zł
250 G
2740,00 zł
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
694,00 zł
250 G
2740,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ni(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.79
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥98.5% (KT)
Formularz
crystals or chunks
mp
56 °C (lit.)
gęstość
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
Klucz InChI
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nickel(II) nitrate hexahydrate (Ni(NO3)2.6H2O) is a hydrated nickel(II) salt. Its thermal degradation has been investigated by thermogravimetric methods under quasi-isothermal conditions.[1]
Zastosowanie
Nickel(II) nitrate hexahydrate may be used as precursor for the synthesis of [Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 powders[2] and Ni(II) oxide aerogels.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monolithic nickel (II)-based aerogels using an organic epoxide: the importance of the counterion.
Gash AE, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 350, 145-151 (2004)
Thermal decomposition of nickel nitrate hexahydrate, Ni(NO3)2?6H2O, in comparison to Co(NO3)2?6H2O and Ca(NO3)2?4H2O.
Brockner W, et al.
Thermochimica Acta, 456(1), 64-68 (2007)
H Tanojo et al.
Acta dermato-venereologica. Supplementum, (212)(212), 19-23 (2002-01-23)
Allergic contact dermatitis due to nickel salts is common. It is therefore important to measure the permeation of these salts through the stratum corneum (SC), the primary rate-limiting domain in skin. An advanced diffusion system and analytical techniques now enable
Jun Li et al.
Journal of colloid and interface science, 332(1), 231-236 (2009-01-16)
In this paper, we report the successful synthesis of Ni(12)P(5) hollow spheres via a facile hydrothermal route, employing white phosphorus (WP) and nickel nitrate as the reactants in the presence of hexamethylenetetramine (HMT) and polyethylene glycol 10000 (PEG-10000). The phase
Xinghua Zhang et al.
Bioresource technology, 127, 306-311 (2012-11-10)
Inexpensive non-sulfided Ni-based catalysts were evaluated for hydrotreatments using phenol as model compound. HZSM-5, a zeolite with different ratio of Si/Al and γ-Al(2)O(3) were impregnated with Ni(NO(3))(2) · 6H(2)O and calcined at 450 °C. Conversion rates and product distribution for