Merck
185558
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
ReagentPlus®, 99%, contains ≤1% propylene oxide as stabilizer
Synonim(y):
α-Chlorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.58
Beilstein:
471308
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
39050202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.36 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1085 °F
zawiera
≤1% propylene oxide as stabilizer
granice wybuchowości
14 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
rozpuszczalność
0.46 g/L at 30 °C (Decomposes in contact with water)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phenyl
ciąg SMILES
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzyl chloride (BnCl) is an organochlorine compound, which is widely used in organic synthesis for the preparation of useful chemical building blocks.
Zastosowanie
Benzyl chloride can be used as:
  • A benzylating agent for the benzylation of benzene and other aromatic compounds.
  • A reactant for the preparation of 4-methoxydiphenylmethane by Friedel-Crafts alkylation with anisole.
It can also be used to introduce the benzyl protecting group to alcohols and carboxylic acids by forming corresponding benzyl ether, and benzyl ester, respectively.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Heart,forestomach, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Benzylation of toluene by benzyl chloride over protonic zeolites.
Coq B, et al.
Applied Catalysis A: General, 100(1), 69-75 (1993)
Benzylation of benzene by benzyl chloride over iron mesoporous molecular sieves materials
Bachari K, et al.
J. Catal., 221(1), 55-61 (2004)
Benzylation of benzene and other aromatics by benzyl chloride over mesoporous AlSBA-15 catalysts.
Vinu A.,e et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 80(1-3), 195-203 (2005)
Heterogeneous phase alkylation of phenols making use of phase transfer catalysis and microwave irradiation
Keglevich G, et al.
Letters in Organic Chemistry, 6(7), 535-539 (2009)
Design and performance of supported Lewis acid catalysts derived from metal contaminated biomass for Friedel-Crafts alkylation and acylation
Losfeld G, et al.
Catalysis Today, 189(1), 111-116 (2012)