Kluczowe dokumenty
8.01809
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
for synthesis
Synonim(y):
Benzyl chloride
Wybierz wielkość
100 ML
112,00 zł
1 L
171,00 zł
2.5 L
417,00 zł
50 KG
3340,00 zł
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
112,00 zł
1 L
171,00 zł
2.5 L
417,00 zł
50 KG
3340,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
202-853-6
NACRES:
NA.22
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1.2 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
585 °C
siła działania
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
1.1-14 % (v/v)
bp
179.3 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
temp. przejścia
flash point 67 °C
rozpuszczalność
460 mg/L
gęstość
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Research on the Oxidative Chlorination of Toluene to Benzyl Chloride by Chloride Ion: This study explores the preparation of benzyl chloride through oxidative chlorination under LED blue light, achieving a 40% yield (Y Bai, X Cheng, A Zheng, H Shen, 2019).
  • Tertiary amines nucleophilicity in quaternization reaction with benzyl chloride: Investigates the kinetics of the quaternization reaction of tertiary amines with benzyl chloride, providing insights into reaction mechanisms and conditions (KS Yutilova, SG Bakhtin, OM Shved, et al., 2015).
  • Synthesis and inhibition profiles of N-benzyl-and N-allyl aniline derivatives against carbonic anhydrase and acetylcholinesterase–A molecular docking study: Focuses on the synthesis of N-benzyl derivatives and their biological activity, utilizing benzyl chloride as a key intermediate in the synthesis process (I Mahmudov, Y Demir, Y Sert, Y Abdullayev, et al., 2022).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 - 1.100
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)