Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 144,00 zł 108,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 654,00 zł 490,50 zł |
Informacje o tej pozycji
108,00 zł
Cena katalogowa144,00 złZaoszczędź 25%vapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.82 psi ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
SMILES string
CC(C)(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Application
- 2-Chloro-2-methylpropane is an alkylating agent that is used to functionalize molecules with tert-butyl group.
- It serves as an effective chlorinating agent, in combination with the ionic liquid, 1-butyl-3-methylimidazolium bromide for converting alcohols into chlorides.
- It can also be used to prepare tert-butyl ethers by treating with corresponding alcohols.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description puriss. p.a., ≥99.0% (GC) | description ≥99% | description 99% |
| assay 99% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 0.851 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.851 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.873 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.969 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 51-52 °C (lit.) | bp 51-52 °C (lit.) | bp 68-70 °C (lit.) | bp 127-129 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| mp −25 °C (lit.) | mp −25 °C (lit.) | mp −140 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-2-methylpropane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?