Merck
167215
Sigma-Aldrich
3-Bromotoluene
98%
Wybierz wielkość
25 G
248,00 zł
100 G
752,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
248,00 zł
100 G
752,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.03
Beilstein:
1903633
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39060138
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
bp
183.7 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
gęstość
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Bromotoluene is an electron-rich aryl bromide. It participates in the Heck reaction.[1] 3-Bromotoluene undergoes palladium-catalyzed cyanation reaction in the presence of K4[Fe(CN)6] as the cyanide surrogate.[2] It undergoes palladium-catalysed reaction with alkynyltriarylborates to yield trisubstituted alkenylboranes.[3]
Zastosowanie
3-Bromotoluene was used in the precise determination of bromine isotope ratio in organic compounds by MC-ICPMS ( Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer).[4]
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heck reaction with an alkenylidenecyclopropane: the formation of arylallylidenecyclopropanes.
Fall Y, et al.
Tetrahedron Letters, 48(20), 3579-3581 (2007)
High precision determination of bromine isotope ratio by GC-MC-ICPMS.
Gelman F and Halicz L.
International Journal of Mass Spectrometry, 289(2), 167-169 (2010)
Efficient cyanation of aryl bromides with K4[Fe(CN)6] catalyzed by a palladium-indolylphosphine complex.
Yeung PY, et al.
Tetrahedron Letters, 52(52), 7038-7041 (2011)
Naoki Ishida et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (42)(42), 4381-4383 (2007-10-25)
The palladium-catalysed reaction of alkynyltriarylborates with aryl halides afforded trisubstituted alkenylboranes, in which two different aryl groups were installed across the carbon-carbon double bond in a cis arrangement.
Naoyuki Yasaka et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(10), 1183-1188 (2018-10-12)
Aryl halides are a very important category of compounds that include many vital drugs and key industrial additives, such as clofibrate and bromobenzene, respectively. Due to their importance, our research group previously developed a novel fluorescence labeling approach for their