B82200
4-Bromotoluene
98%
Synonim(y):
1-Methyl-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-methylbenzene, 4-Methyl-1-bromobenzene, 4-Methylbromobenzene, 4-Tolyl bromide, p-Bromo(methyl)benzene, p-Methylbromobenzene, p-Tolyl bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
tw
184 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
gęstość
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3