Merck
16350
Sigma-Aldrich
Bromobenzene
≥99.5% (GC)
Synonim(y):
1-Bromobenzen, Bromek fenylu, Bromobenzol, Monobromobenzen
Wybierz wielkość
100 ML
121,00 zł
500 ML
354,00 zł
1 L
657,00 zł
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
121,00 zł
500 ML
354,00 zł
1 L
657,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.01
Beilstein:
1236661
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.41 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 40 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1051 °F
granice wybuchowości
36.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.559 (lit.)
n20/D 1.559
bp
156 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble 10.4g/100g at 25 °C
diethyl ether: soluble 71.3g/100g at 25 °C
water: insoluble 0.045g/100g at 30 °C (practically)
benzene: miscible
chloroform: miscible
hydrocarbons: miscible (petr.)
gęstość
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bromobenzene was used in the synthesis of four-armed star chain transfer agent required for preparation of amphiphilic star graft copolymers[1].
Działania biochem./fizjol.
Bromobenzene induces hepatic necrosis via the formation of a reactive metabolite that arylates vital cellular macromolecules[2].
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Star-like PAA-g-PPO well-defined amphiphilic graft copolymer synthesized by ATNRC and SET-NRC reaction.
Li Y, et al.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 48(10), 2084-2097 (2010)
Bromobenzene-induced liver necrosis. Protective role of glutathione and evidence for 3,4-bromobenzene oxide as the hepatotoxic metabolite.
D J Jollow et al.
Pharmacology, 11(3), 151-169 (1974-01-01)
Verónica Guilarte et al.
Organic letters, 13(19), 5100-5103 (2011-09-03)
An efficient synthesis of thiophenes and benzo[b]thiophenes has been developed from easily available bromoenynes and o-alkynylbromobenzene derivatives. This novel one-pot procedure involves a Pd-catalyzed C-S bond formation using a hydrogen sulfide surrogate followed by a heterocyclization reaction. Moreover, in situ
Yuning Ma et al.
Environmental science & technology, 46(24), 13112-13117 (2012-11-28)
The 2,4,6-tribromophenoxy moiety is a common structural feature of several brominated flame retardants, and we have previously reported on the environmental concentrations of one such compound, 1,2-bis(2,4,6-tribromophenoxy) ethane (TBE). Here we report the atmospheric concentrations of TBE and three other
Hiroyuki Asakura et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(16), 4029-4034 (2012-04-14)
A homocoupling reaction mechanism of bromobenzene mediated by the [Ni(cod)(bpy)] (cod = 1,5-cyclooctadiene; bpy = 2,2'-bipyridine) complex was investigated by means of in situ time-resolved X-ray absorption fine structure (XAFS) and factor analysis. A dimer intermediate [Ni(bpy)(Ph)Br](2) proposed in the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf