Merck
679674
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-1-methylpyridinium triflate
96%
Synonim(y):
Bn-OPT, Dudley Reagent
Wybierz wielkość
1 G
760,00 zł
5 G
1110,00 zł
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
760,00 zł
5 G
1110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14F3NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
solid
mp
85-91 °C
grupa funkcyjna
fluoro
phenyl
triflate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C[n+]1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H14NO.CHF3O3S/c1-14-10-6-5-9-13(14)15-11-12-7-3-2-4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-10H,11H2,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
DUXHYQYOPHEFGC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Dudley Reagents
  • Novel reagent for benzyl protection of alcohols under neutral conditions.[1][2] Promotes selective formation of benzyl esters of carboxylic acids in presence of triethylamine.[3]
Informacje prawne
Sold under license from FSURF, US patent 7,754,909 and related patents apply. Label license, without restriction to scale, is granted to end-user upon purchase.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Dudley, G. B. et al.
Synlett, 3142-3142 (2005)
Kevin W C Poon et al.
The Journal of organic chemistry, 71(10), 3923-3927 (2006-05-06)
2-Benzyloxy-1-methylpyridinium triflate (1) is a stable, neutral organic salt that converts alcohols into benzyl ethers upon warming. The synthesis and reactivity of 1 are described herein. Benzylation of a wide range of alcohols occurs in good to excellent yield.
Jumreang Tummatorn et al.
The Journal of organic chemistry, 72(23), 8962-8964 (2007-10-16)
Triethylamine (Et3N) mediates esterification reactions between the title reagent (1) and carboxylic acids. Alcohols, phenols, amides, and other sensitive functionality are not affected; a dual role for Et3N as a promoter and a scavenger is postulated. Benzyl esters are obtained
Produkty
Dudley Reagents provide mild protection for alcohols and carboxylic acids in synthesis.