Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3F3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.10
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
206-371-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
bp
99 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 38 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)[S](=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
InChI key
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay 1H-NMR: ≥ 90.0 %
Purity 19F-NMR: ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.490 - 1.500
Identity (IR): passes test
Purity 19F-NMR: ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.490 - 1.500
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluorometanosulfonian metylu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?