Przejdź do
249505
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
98%
Synonim(y):
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylpyridine, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Ditert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
621,00 zł
465,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-834-4
Beilstein/REAXYS Number:
130503
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
465,75 zł
Cena katalogowa621,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
refractive index
n20/D 1.4763 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
InChI key
HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine is a sterically hindered, non-nucleophilic base which distinguishes between BrÖnsted (protonic) and Lewis acids. It also enables the direct high-yield conversion of aldehydes and ketones to vinyl triflates. It inhibits desilylation and hydration of the products during GaCl3-catalyzed ortho-ethynylation of phenol.
Application
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine has been used:
  • in the synthesis of 1,2-dihydro-2-silanaphthalene derivatives
  • as base in PtCl4-catalyzed cyclization reactions of homopropargyl azide derivatives
  • diastereoselective synthesis of β-thiomannopyranosides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
251062275735734071
description
98%
description
97%
description
99%
description
-
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bp
233 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
mp
33-36 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
mp
103-106 °C (lit.)
mp
74-82 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?