Przejdź do
423939
Phenyl trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
Phenyl triflate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
776,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5SO3CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
99-100 °C/60 mmHg (lit.)
density
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3O3S/c8-7(9,10)14(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
GRJHONXDTNBDTC-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenyl trifluoromethanesulfonate (phenyl triflate) is an aryl fluorosulphonate. It has been synthesized by the reaction of phenol with fluorosulphonic anhydride.
Application
Phenyl trifluoromethanesulfonate (phenyl triflate) may be used in the following studies:
  • As an arylating agent for the asymmetric α-arylation of ketones catalyzed by Pd(dba)2 and difluorphos.
  • As a reactant in the one pot synthesis of carbazoles by palladium-catalyzed N-arylation of anilines with phenyl triflate followed by oxidative coupling.
  • Synthesis of N-(2,6-diarylbenzoyl)anilines by diarylation of benzanilides with phenyl triflate in the presence of palladium-based catalyst.
  • As an arylating agent in the synthesis of (R)-2-phenyl-2,3-dihydrofuran by the arylation of 2,3-dihydrofuran.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
164283367907ALD00422
description
98%
description
≥98%
description
98%
description
-
assay
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.5086
bp
99-100 °C/60 mmHg (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.4545 g/mL at 25 °C
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)