Merck
156698
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylstyrene
95%
Synonim(y):
1-tert -Butyl-4-vinylbenzene, 4-t -Butylstyrene, p -tert -Butylstyrene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
95%
zawiera
100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
91-92 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)