Przejdź do
233633
4-Ethylbenzaldehyde
98%
Synonim(y):
p-Ethylbenzaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
815,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-268-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(CC)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Ethylbenzaldehyde is a by-product of disinfection. Kinetic constants (KI) of 4-ethylbenzaldehyde for inhibition of the diphenolase activity of mushroom tyrosinase has been investigated.
Application
4-Ethylbenzaldehyde has been used in the synthesis of 4,4′-diaminotriphenylmethanes under microwave irradiation, which is useful for parallel library syntheses.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)