Merck
523933
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylstyrene
contains ≤100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor, 93%
Synonim(y):
1-tert-butylo-4-winylobenzen, p -tert-butylostyren
Wybierz wielkość
250 ML
234,00 zł
1 L
580,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
234,00 zł
1 L
580,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
93%
zawiera
≤100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
91-92 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1