Wybierz wielkość
765,00 zł
765,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Quality Level
assay
98%
form
liquid
contains
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
65-66 °C/40 mmHg (lit.)
density
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
InChI key
CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| density 1.165 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| bp 65-66 °C/40 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| refractive index n20/D 1.466 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 369608-1G | 04061837830792 |