Merck
429821
Sigma-Aldrich
(+)-N-Boc-L-α-phenylglycinol
99%
Synonim(y):
(S)-(+)-2-(Boc-amino)-2-phenylethanol
Wybierz wielkość
1 G
112,00 zł
112,00 zł
Cena katalogowa224,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
112,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CNHCH(C6H5)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.29
Beilstein:
4316842
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
112,00 zł
Cena katalogowa224,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]19/D +37°, c = 1 in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
136-139 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m1/s1
Klucz InChI
IBDIOGYTZBKRGI-LLVKDONJSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)