Merck
V2909
Sigma-Aldrich
2-Vinylnaphthalene
greener alternative
95%
Synonim(y):
2-etenylonaftalen
Wybierz wielkość
5 G
615,00 zł
25 G
2390,00 zł
615,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
615,00 zł
25 G
2390,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
615,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 49
new score: 26
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
<5% methyl alcohol
mp
64-68 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
Klucz InChI
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Vinylnaphthalene (2VNP) can be prepared by the alkylation of naphthalene to I-and 2 ethylnapthalenes followed by dehydrogenation, or by oxidation followed by dehydration. 2VNP is the monomer for poly-(2-vinylnapthalene).[1]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Zastosowanie
2-Vinylnaphthalene is employed in the synthesis of various copolymers such as Poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinyl-napthalene) copolymer[2] and Poly (2-vinylnapthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene.The latter finds applications as a photoactive polymer micelle and stabilizer for polystyrene latexes.[3]
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Studies of the antenna effect in polymer molecules. 13 preparation and photophysical studies of poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinylnaphthalene).
Nowakowska MB, et al.
Macromolecules, 22(10), 3903-3908 (1989)
Alger MSM
Polymer Science Dctionary (1989)
Poly (2-vinylnaphthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene as a Photoactive Polymer Micelle and Stabilizer for Polystyrene Latexes
Cao T, et al.
Macromolecules, 27(25), 7459-7464 (1994)