Kluczowe dokumenty
142344
Butyl phenyl ether
99%
Synonim(y):
1-Fenoksybutan, Butoksybenzen, Butyloksybenzen, Eter fenylobutylowy, Eter n-butylowo-fenylowy, Eter n-butylowy fenylu
Wybierz wielkość
459,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
459,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
210.3 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
gęstość
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Klucz InChI
YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?