Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 769,00 zł |
Informacje o tej pozycji
769,00 zł
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description ≥99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.516 (lit.) | refractive index n20/D 1.517 (lit.) | refractive index n20/D 1.512 (lit.) | refractive index n20/D 1.513 (lit.) |
| density 0.985 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.974 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.963 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.969 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 170-172 °C (lit.) | bp 200-201 °C (lit.) | bp 193 °C (lit.) | bp 175-176 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylanisole
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?