Merck
183040
Sigma-Aldrich
2-(Benzyloxy)phenol
96%
Wybierz wielkość
10 G
316,00 zł
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
316,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<3% catechol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
gęstość
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
Klucz InChI
CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-(benzyloksy)fenol został użyty w syntezie 2-(benzyloksy)hydrochinonu[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Woro Triarsi Sulistyaningdyah et al.
Applied microbiology and biotechnology, 67(4), 556-562 (2004-11-19)
Cytochrome P450 BM-3 from Bacillus megaterium is a fatty acid hydroxylase exhibiting selectivity for long-chain substrates (12-20 carbons). Replacement of Phe87 in P450 BM-3 by Val (F87V) greatly increased its activity towards a variety of aromatic and phenolic compounds. The