Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 113,00 zł 84,75 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.01
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-472-2
Beilstein/REAXYS Number:
386477
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
84,75 zł
Cena katalogowa113,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
69-71 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI key
DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystals | form - | form liquid | form crystals |
| mp 69-71 °C (lit.) | mp 64-67 °C (lit.) | mp - | mp 64-66 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?