Wybierz wielkość
92,00 zł
Cena katalogowa184,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
92,00 zł
Cena katalogowa184,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
118-120 °C/50 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
Klucz InChI
KMQWNQKESAHDKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.