Merck
329118
Sigma-Aldrich
Geranyl bromide
95%
Synonim(y):
trans-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene
Wybierz wielkość
5 G
591,00 zł
25 G
1060,00 zł
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
591,00 zł
25 G
1060,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.15
Beilstein:
1703631
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C10H17Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Klucz InChI
JSCUZAYKVZXKQE-JXMROGBWSA-N
Opis ogólny
Geranyl bromide undergoes palladium catalyzed cross-coupling reaction with aryl and alkenylgold(I) phosphanes.[1]
Zastosowanie
Geranyl bromide was used in synthesis of baicalein and 3,7-dihydroxyflavone derivatives.[2] It was also used in synthesis of potential flavonoidic modulators of P-glycoprotein activity.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Maitrejean et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 10(2), 157-160 (2000-02-15)
A new series of potential flavonoidic modulators of P-glycoprotein activity has been prepared. The flavanolignan silybin was first oxidised to dehydrosilybin and then C-alkylated with either prenyl or geranyl bromide. The resulting isoprenoid dehydrosilybins were shown to display high in
Marta Perro Neves et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(6), 2562-2574 (2011-04-19)
Fourteen baicalein and 3,7-dihydroxyflavone derivatives were synthesized and evaluated for their inhibitory activity against the in vitro growth of three human tumor cell lines. The synthetic approaches were based on the reaction with prenyl or geranyl bromide in alkaline medium
Miguel Peña-López et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(8), 1686-1694 (2012-01-24)
Aryl and alkenylgold(I) phosphanes react regioselectively with allylic electrophiles such as cinnamyl and geranyl halides (bromide, chloride and acetates) under palladium catalysis in THF at 80 °C to afford the α-substitution product with moderate to high yields. When the reaction