Wybierz wielkość
1050,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1050,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
KMTASGXMTBUSSP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?