Merck
279501
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-piperidone
98%
Wybierz wielkość
25 G
240,80 zł
100 G
913,00 zł
240,80 zł
Cena katalogowa344,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
240,80 zł
100 G
913,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.18
Beilstein:
107533
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
240,80 zł
Cena katalogowa344,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
46-48 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-8-5-3-7(9)4-6-8/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
BDVKAMAALQXGLM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Etylo-4-piperydon został użyty do przygotowania 3,5-bisarylometyleno-1-etylo-4-piperydonów[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and anti-cancer activity of pyridine and thiazolopyrimidine derivatives using 1-ethylpiperidone as a synthon.
Hammam AE-FG, et al.
Indian J. Chem. B, 40(3), 213-221 (2001)