Merck
80800
Sigma-Aldrich
4-Piperidone hydrate hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Synonim(y):
4,4-Dihydroxypiperidine hydrochloride, 4,4-Piperidinediol hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.61
Beilstein:
3916558
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (AT)
Postać
crystals
ciąg SMILES
Cl.OC1(O)CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
Klucz InChI
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.