Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 757,00 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4378 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
InChI key
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
Application
- sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines
- One-pot synthesis of Z-cinnamic acids
Reactant for synthesis of:
- Unsymmetrical ureas
- Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts
- C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling
- Multi-targeted inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor and members of ErbB-family receptor kinases
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description ReagentPlus®, 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 106-107 °C (lit.) | bp 131 °C (lit.) | bp 296-300 °C (lit.) | bp 193-194 °C (lit.) |
| density 0.816 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.824 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.956 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4378 (lit.) | refractive index n20/D 1.444 (lit.) | refractive index n20/D 1.524 (lit.) | refractive index n20/D 1.557 (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
37.4 °F - closed cup
flash_point_c
3 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?